Learn More
SGE™ Jeringa analítica automatizada portátil Evol™
Mejora del flujo de trabajo de laboratorio
Marca: SGE™ 2910025
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El sistema eVol™ unifica dos dispositivos de precisión— una unidad electrónica controlada digitalmente y una jeringa analítica activada (pendiente de patente) XCHANGE™. Las jeringas analíticas XCHANGE™ se pueden cambiar rápida y fácilmente, lo que permite que se usen con líquidos y métodos individuales, a la vez que se evita la contaminación cruzada de los reactivos.
- Sistema de dispensación de desplazamiento positivo controlado digitalmente
- Programable— permite procedimientos de manipulación de líquidos independientes del usuario
- Se calibra fácilmente para garantizar una dispensación precisa
- Almacena factores de calibración para hasta diez jeringas XCHANGE™
- Interfaz de usuario con rueda táctil
- Pantalla a todo color
Aplicaciones:
- Preparación de patrones de calibración
- Adición de patrones internos
- Dispensación precisa de líquidos no acuosos
- Dilución de muestras
Especificaciones
Jeringa analítica eVol™, sin aguja | |
Unidad | |
Sin aguja |
No se incluye la aguja | |
De 20 to 500 μl | |
Jeringa automatizada eVol |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
SGE™ Jeringa analítica automatizada portátil Evol™ > Jeringa analítica; 500 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido