Learn More
SGE™ Jeringas con aguja fija estándar Serie II
Jeringas estándar con reborde antienrollamiento y agujas alineadas con marca de cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la precisión y la exactitud en < ± 1 %
41.00€ - 325.00€
Especificaciones
Exactitud | ± 1% |
---|---|
Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,01 in |
Longitud de la aguja (imperial) | 1,96 in |
Tipo de producto | Jeringa para microvolúmenes |
Estilo de punta de aguja | Bisel fijo |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Incluye | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Incluye | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10518502
|
SGE™
001000 |
5 μl | 26 G | Protección del émbolo | Unidad |
57.85€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12937536
|
SGE™
002033 |
10 μl | 26 G | Protección del émbolo | 10/paq. |
325.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10607171
|
SGE™
002000 |
10 μl | 26 G | Protección del émbolo | Unidad |
41.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10127070
|
SGE™
002030 |
10 μl | 26 G | Protección del émbolo | 6 paq. |
206.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11941134
|
SGE™
003000 |
25 μl | 25 G | Émbolo estándar | Unidad |
51.35€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10229010
|
SGE™
004000 |
50 μl | 25 G | Émbolo estándar | Unidad |
80.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10625471
|
SGE™
005000 |
100 μl | 25 G | Émbolo estándar | Unidad |
80.95€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10559072
|
SGE™
006000 |
250 μl | 25 G | Émbolo estándar | Unidad |
76.70€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10771422
|
SGE™
007000 |
500 μl | 25 G | Émbolo estándar | Unidad |
80.70€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Jeringas estándar con reborde antienrollamiento y agujas alineadas con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la precisión y la exactitud en un <± 1 %
- Los émbolos de acero inoxidable se instalan a mano y no son intercambiables ni reemplazables
- El cuerpo de las jeringas con capacidades de 5 y 10 μl tienen un DE de 6,5 mm, la escala tiene una longitud de 54,1 mm e incluyen una aguja de calibre 26s de 50 mm de longitud
- El cuerpo de las jeringas con capacidades de 25 y 500 μl tienen un DE de 8 mm, la escala tiene una longitud de 60 mm e incluyen una aguja de calibre 25 de 50 mm de longitud. Los modelos de aguja fija tienen la aguja pegada al cuerpo con un adhesivo de epoxi resistente a los disolventes. Los modelos de aguja extraíble tienen una junta de PTFE, un resorte y una tuerca para lograr un funcionamiento a prueba de fugas
Especificaciones
± 1% | |
1,96 in | |
Bisel fijo |
0,01 in | |
Jeringa para microvolúmenes | |
Fijo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
SGE™ Jeringas con aguja fija estándar Serie II