Learn More
SGE™ Jeringas con aguja fija estándar Serie II
Jeringas estándar con reborde antienrollamiento y agujas alineadas con marca de cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la precisión y la exactitud en < ± 1 %
Marca: SGE™ 004000
Descripción
Jeringas estándar con reborde antienrollamiento y agujas alineadas con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la precisión y la exactitud en un <± 1 %
- Los émbolos de acero inoxidable se instalan a mano y no son intercambiables ni reemplazables
- El cuerpo de las jeringas con capacidades de 5 y 10 μl tienen un DE de 6,5 mm, la escala tiene una longitud de 54,1 mm e incluyen una aguja de calibre 26s de 50 mm de longitud
- El cuerpo de las jeringas con capacidades de 25 y 500 μl tienen un DE de 8 mm, la escala tiene una longitud de 60 mm e incluyen una aguja de calibre 25 de 50 mm de longitud. Los modelos de aguja fija tienen la aguja pegada al cuerpo con un adhesivo de epoxi resistente a los disolventes. Los modelos de aguja extraíble tienen una junta de PTFE, un resorte y una tuerca para lograr un funcionamiento a prueba de fugas
Especificaciones
± 1% | |
25 G | |
0,31 in | |
0,5 mm | |
1,96 in | |
Mayor: 5,0 µl, menor: 1,0 µl | |
Unidad | |
SGE™ | |
Bisel fijo | |
Sí |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,01 in | |
8 mm | |
Émbolo estándar | |
Jeringa para microvolúmenes | |
50F | |
50 μl | |
50 mm | |
Fijo |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.