Learn More
Cole-Parmer™ Rotulador permanente de punta fina Sharpie™
Rotuladores multiuso con puntas finas (1 mm). El rotulador permanente de punta fina Sharpie™ Cole-Parmer™ cuenta con tinta resistente al agua y de secado rápido.
Marca: Cole-Parmer™ 09968-00
79.38 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Punta fina (1 mm)
- Secado rápido
- Tinta resistente al agua
- No tóxicos
- Conforme a ASTM D-4236
Especificaciones
Marcador permanente | |
Negro | |
12 paq. |