Learn More
Autoindicador de gel de sílice (de 2,5 a 6,0 mm) (sulfato de hierro), puro, agente desecante, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Descripción
Autoindicador de gel de sílice (de 2,5 a 6,0 mm) (sulfato de hierro), puro, agente desecante
Especificaciones
Especificaciones
Color | Marrón-Naranja |
Forma física | Sólido |
pH | 1.5 to 5 |
Cantidad | 5 kg |
Envase | Barril de plástico |
Nombre IUPAC | dioxosilano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08g/mol |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Fisher Chemical Silica gel, self indicating, 4 to 7 mesh (2.5mm to 6.0mm)
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
16Hours
13Minutes
25Seconds
1 -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
47Hours
13Minutes
25Seconds
1New Offer Ahorre hasta un 70%
Título del producto
Autoindicador de gel de sílice (de 2,5 a 6,0 mm) (sulfato de hierro), puro, agente desecante, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido