Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, malla de 60, 70 a 150 Código de producto.: 11385487
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, malla de 60, 70 a 150
Código de producto. 11385487
Malla -70/200, 5 kg, De 470 a 570 m2/g
Click to view available options
Tamaño de partículas:
Malla -70/200
Malla 70/150
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Área de la superficie (métrico):
De 470 a 570 m2/g
De 500 a 600 m2/g
Código de producto. 11385487
Marca: Thermo Scientific Chemicals 042723.A7
Solicitar formato a granel o personalizado
Classic column chromatography with no applied pressure (gravity pulled)Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and in removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas Malla -70/200
Tamaño de poro 60 Å
Envase Tambor
pH Desde 6,5 hasta 7,5
Cantidad 5 kg
Área de la superficie (métrico) De 470 a 570 m2/g
Tipo Gel de sílice
Material Sílice
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX15K011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog Number042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30
Número de loteR21K023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30
Número de loteP14K028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog Number042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30
Número de loteZ07I009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2023 Catalog Number042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30
Número de loteU16I003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/08/2022 Catalog Number042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, malla de 60, 70 a 150 >