Learn More
Gel de sílice de tamaño de poro de 60 Angstrom, de 40 a 63 micras, para cromatografía de columnas, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical S/0698/60
73.84 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
Jarra de plástico para polvo | |
1 kg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
29Hours
15Minutes
43Seconds
33 -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
60Hours
15Minutes
43Seconds
33New Offer Ahorre hasta un 70% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
8Minutes
16Seconds
26