Learn More
Gel de sílice de tamaño de poro de 60 Angstrom, de 40 a 63 micras, para cromatografía de columnas, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical S/0698/53
89.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Jarra de plástico para polvo | |
500 g |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
8Minutes
8Seconds
40 -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
60Hours
15Minutes
51Seconds
19New Offer Ahorre hasta un 70%
Título del producto
Gel de sílice de tamaño de poro de 60 Angstrom, de 40 a 63 micras, para cromatografía de columnas, Fisher Chemical™ > 500 g, Jarra de plástico para polvo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido