Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía, 0,200-0,500 mm, 60Å Código de producto.: 10256770
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía, 0,200-0,500 mm, 60Å
Código de producto. 10256770
Frasco de plástico, 1 kg
Click to view available options
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Cantidad:
1 kg
5 kg
Código de producto. 10256770
Marca: Thermo Scientific Chemicals 240380010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones:
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Especificaciones
Tamaño de poro 60 Å
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Tipo Gel de sílice
Material Gel de sílice
Fórmula molecular O2Si
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC silanodiol
Peso molecular (g/mol) 60.08
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/09/2024 Catalog Number240380050,240380010
Número de loteA0458936 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2023 Catalog Number240380050,240380010
Número de loteA0456353 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog Number240380050,240380010
Número de loteA0455158 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number240380050,240380010
Número de loteA0392350 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2022 Catalog Number240380050,240380010
Nombre del producto
  • Silica gel
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía, 0,200-0,500 mm, 60Å >