Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía en columna, ultra puro, 40-60 μ, 60 Å Código de producto.: 10407982
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía en columna, ultra puro, 40-60 μ, 60 Å
Código de producto. 10407982
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
30 kg
Código de producto. 10407982
Marca: Thermo Scientific Chemicals 360050010
Solicitar formato a granel o personalizado
Para cromatografía de columnas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Especificaciones
Tamaño de partículas 40-60 μm
Tamaño de poro 60 Å
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Tipo Gel de sílice
Material Gel de sílice
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461398 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/03/2024 Catalog Number360050300,360050010,360050050
Número de loteA0398001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
Número de loteA0408936 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
Número de loteA0444050 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/07/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
Número de loteA0441495 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/04/2022 Catalog Number360050300,360055000,360050010,360050050
Nombre del producto
  • Silica gel
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía en columna, ultra puro, 40-60 μ, 60 Å >