Learn More
Gel de sílice, grado de cromatografía preparativa, esférico, APS de 20 micras, 150 ángstroms, + 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silica gel |
Nombre de nota | P.V. 1.00cc/g |
Forma física | Esférico, superficie 270 m |
Material | Silica Gel |
Cantidad | 5 g |
Tamaño de partículas | 20 Micron APS, 150Å |
Porcentaje de pureza | ≥99.99% |
Grado | Cromatografía preparativa |
Área de la superficie | 270m2/g |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Gel de sílice, grado de cromatografía preparativa, esférico, APS de 20 micras, 150 ángstroms, + 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido