Learn More
Gel de sílice, grado de cromatografía preparativa, esférico, APS de 50 micras, 60 ángstroms, + 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15464995
Gel de sílice, grado de cromatografía preparativa, esférico, APS de 50 micras, 60 ángstroms, + 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464995
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 15464995
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045836.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63231-67-4
Fórmula molecular H2O3Si
Peso molecular (g/mol) 78.098
Número MDL MFCD00011232
Clave InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
Nombre IUPAC dihidroxi(oxo)silano
SMILES O[Si](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota P.V. 1.0cc/g
Forma física Esférico, superficie 650 m
Material Silica Gel
Cantidad 100 g
Tamaño de partículas 50 Micron APS, 60Å
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in hydrofluoric acid.
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Cromatografía preparativa
Área de la superficie 650m2/g
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteH04W015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog Number045836.14,045841.22,045836.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Gel de sílice, grado de cromatografía preparativa, esférico, APS de 50 micras, 60 ángstroms, + 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals >