Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Silium+ Platinum™
Click to view available options
Transparente
Descripción
- Cómodas, ultraligeras y con diseño ergonómico.
- Puente ajustable antideslizante.
- Varillas rectas y muy flexibles.
- Revestimiento Platinum™
- Visión completa.
- EN 166: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
- EN 170, riesgos relacionados con radiaciones - Protección UV: La protección filtra la radiación ultravioleta. Este tipo de protección se recomienda especialmente durante actividades en las que predomina la fuente de radiación ultravioleta, como lámparas de vapor de mercurio, actínicos o germicidas. Niveles de aplicación: 2-1.2, 2C-1.2, color de la lente: transparente, azul, amarillo o verde. Al añadir el código «C», el soporte indica un buen reconocimiento del color.
- Riesgo mecánico F: energía de bajo impacto: Energía de bajo impacto, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/seg.
- Riesgo mecánico T: partículas lanzadas a baja velocidad a una temperatura extrema: La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Resistencia a daños superficiales por partículas finas K (opción EN166): el revestimiento antiarañazos, K, proporciona un revestimiento mejorado con certificación de arañazos.
- Resistencia al empañamiento N (opción EN166): el revestimiento antivaho, N, es un tratamiento antivaho certificado.
- Revestimiento Platinum™: El nuevo revestimiento exclusivo resistente a arañazos y al vaho garantiza aún más la seguridad, la fiabilidad y la comodidad. Lavable (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambos lados de la lente lo hace muy resistente a los arañazos y retrasa de forma duradera la aparición de empañamiento.
- Clase óptica: Clase 1, trabajo continuo, usadas permanentemente.
- Norma europea CE: Montura marcada para indicar que cumplen con la norma CE.
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos, AntiUV |
Descripción | Modelo SILPPSI |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN166, EN170/2C-1.2, riesgo mecánico F/T, resistentes a arañazos K, antivaho N, clase óptica 1, CE |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores, protección, desgaste continuo |
Incluye | Bolsa de microfibra |
N.º por caja | 240/caja |
N.° por paquete | 1 |
Peso (métrico) | 22 g |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Videos
-
Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
-
Bolle Safety Platinum coating
Documentos
Product Information
Specification Sheets
SILIUMPLUS
Tamaño : 1.1 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Silium+ Platinum™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido