Learn More
Uvex Mascarilla preformada FFP2
La familia de productos uvex silv-Air c está compuesta por mascarillas de protección respiratoria clásicas, plegables y con forma de concha, que se adaptan a una amplia gama de formas de la cara.
Marca: Uvex 8763210
24.83 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gracias a las cintas de cabeza y a las juntas herméticas integradas en todas las clases de protección es muy fácil colocarse correctamente las mascarillas.
- Además, las mascarillas pueden llevarse cómodamente durante un largo periodo de tiempo sin molestias.
Especificaciones
P - Oil-Proof | |
Pliegue plano | |
FFP2 | |
Respirador para partículas de uso general | |
Sí | |
Sterile |
Blanco | |
Reusable | |
Polipropileno, Poliéster | |
M | |
Sí |
Título del producto
Uvex Mascarilla preformada FFP2 > Tipo de filtro:FFP2
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido