Learn More
Lámina de plata, 0,075 mm de grosor, dura, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11346577
Lámina de plata, 0,075 mm de grosor, dura, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346577
25 x 150 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 150 mm
150 x 150 mm
Código de producto. 11346577
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000501.FS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver foil
Nombre de nota 0.075mm (0.003 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 x 150 mm
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Characteristic
Peso ≈3g/25x150mm
Formulario Papel de aluminio
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY01K045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number000501.FS,000501.GT
Número de loteY01K046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number000501.FS,000501.GT
Número de loteY01K042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2024 Catalog Number000501.FS,000501.GT
Número de loteY01K043 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2024 Catalog Number000501.FS,000501.GT
Número de loteT10J029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/07/2023 Catalog Number000501.FS,000501.GT,000501
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de plata, 0,075 mm de grosor, dura, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >