Learn More
Óxido de plata(I), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11359188
Óxido de plata(I), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359188
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11359188
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042577.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Limpieza de vidrio, amarillo de vidrio de colorante, catalizador, purificación de agua potable, reactivo de laboratorio, depurador de dióxido de carbono y sensores químicos. Se utiliza en la preparación de otros compuestos de plata y baterías de óxido de plata. En química orgánica, el óxido de plata se utiliza como agente oxidante para los aldehídos para producir ácidos carboxílicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20667-12-3
Fórmula molecular Ag2O
Peso molecular (g/mol) 231.74
Número MDL MFCD00003404
Clave InChI KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver(I) oxide
Punto de fusión 230°C (decomposition)
Color Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in dilute nitric acid and ammonia. Practically insoluble in water and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.74
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Aspecto Dark brown powder
Densidad 7.2 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP18L055 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2025 Catalog Number042577.14,042577.03,042577.06,042577.49
Número de loteP26K018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/04/2024 Catalog Number042577.03,042577.14,042577.06,042577.49
Número de loteU22J052 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/09/2023 Catalog Number042577.03,042577.14,042577.06,042577.49
Número de loteQ21J018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/05/2023 Catalog Number042577.03,042577.14,042577.06,042577.49
Número de loteQ01I007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number042577.03,042577.14,042577.06,042577.49
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver(I) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Silver oxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de plata(I), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >