Learn More
Nitrato de plata, 99,85%, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10684892
Nitrato de plata, 99,85%, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10684892
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10684892
Marca: Thermo Scientific Acros 197685000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nitrate
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85%
Fórmula lineal AgNO3
Índice Merck 15, 8657
Nombre IUPAC plata;nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Porcentaje de pureza ≥99.80%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.1% (1g, 70°C, 2 hrs) max.
Envase Frasco de vidrio
Información de descomposición >444°C
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468376 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number197680025,197681000,197680050,197680250,197685000
Número de loteA0469077 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2025 Catalog Number197680025,197681000,197680050,197680250,197685000
Número de loteA0467063 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/10/2024 Catalog Number197680025,197681000,197680050,197680250,197685000
Número de loteA0432340 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2024 Catalog Number197680025,197681000,197680050,197680250,197685000
Número de loteB0149836A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number197680025,197681000,197680050,197680250,197685000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Nitrato de plata, 99,85%, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >