Learn More
Nitrato de plata, ACS, > 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Silver nitrate is employed in Silver plating, photography, manufacturing of other silver compounds, mirrors, coloring porcelain, and staining in histology. It finds use as a stain in scanning electron microscopy, and a key ingredient in several silver-based antiseptic and antibacterial pharmaceutical compositions. Silver(I) nitrate is used to separate mixtures of alkenes by selective absorption, and for deprotection and oxidation reactions in organic synthesis. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silver nitrate |
Punto de fusión | 212°C |
Nombre de nota | For AAS analysis |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >99.9% (metals basis) |
Información de solubilidad | Freely soluble in water,alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.87 |
Grado | Reactivo ACS |
Sensibilidad | Light sensitive |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
N26L001 | Certificado de análisis | 28/02/2025 | 011414.22,011414.06,011414.14,011414.36 |
N26L002 | Certificado de análisis | 28/02/2025 | 011414.22,011414.06,011414.14,011414.36 |
62400687 | Certificado de análisis | 17/02/2025 | 011414.22,011414.06,011414.14,011414.36 |
Z30K019 | Certificado de análisis | 31/12/2024 | 011414.22,011414.62,011414.06,011414.14,011414.36 |
U16K026 | Certificado de análisis | 28/08/2024 | 011414.22,011414.62,011414.06,011414.14,011414.36 |
Seguridad y manipulación
- Nitrato de plata
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..