Learn More
Nitrato de plata, ACS, > 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Nitrato de plata, AgNO3, número CAS-7761-88-8, nitrato de plata I, Argenti nitras, sal de plata I de ácido nítrico, nitrate d'argent, cauterizador de lunares, argerol, mononitrato de plata, nitrato de plata, silbernitrat, 100 g, > 99,9 % (base de metales), CHEBI:32130, 4,352 g/ml
43.92€ - 965.81€
CAS | 7761-88-8 |
---|---|
Fórmula molecular | AgNO3 |
Peso molecular (g/mol) | 169.87 |
Número MDL | MFCD00003414 |
Clave InChI | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol |
PubChem CID | 24470 |
ChEBI | CHEBI:32130 |
Nombre IUPAC | nitrato de plata(1+) |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11361229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011414.06 |
5 g |
43.92€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11371229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011414.14 |
25 g |
91.35€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11381229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011414.22 |
100 g |
224.72€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11391229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011414.36 |
500 g |
965.81€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Silver nitrate is employed in Silver plating, photography, manufacturing of other silver compounds, mirrors, coloring porcelain, and staining in histology. It finds use as a stain in scanning electron microscopy, and a key ingredient in several silver-based antiseptic and antibacterial pharmaceutical compositions. Silver(I) nitrate is used to separate mixtures of alkenes by selective absorption, and for deprotection and oxidation reactions in organic synthesis. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7761-88-8 | |
169.87 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
24470 | |
nitrato de plata(1+) |
AgNO3 | |
MFCD00003414 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
CHEBI:32130 | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Especificaciones
Silver nitrate | |
For AAS analysis | |
cristalino/a/s | |
AgNO3 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
nitrato de plata(1+) | |
24470 | |
169.87 | |
Light sensitive |
212°C | |
7761-88-8 | |
>99.9% (metals basis) | |
MFCD00003414 | |
Freely soluble in water,alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether. | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O | |
169.87 | |
CHEBI:32130 | |
Reactivo ACS | |
4.352 g/mL |
Seguridad y manipulación
P220-P221-P234-P260-P262-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H290-H314-H335-H373.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:5,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-853-9
missing translation for 'rtecsNumber' : VW4725000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Nitrato de plata
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..