Learn More
Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Simplifique el muestreo con fácil acceso.
Marca: Thermo Scientific™ 840-277700
239.40 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
El espectrofotómetro Thermo Scientific* SPECTRONIC 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, un instrumento robusto y fácil de usar en aplicaciones de formación y rutinarias.
Durante más de medio siglo, laboratorios de todo el mundo han confiado en los espectrofotómetros Thermo Scientific por efectuar, rápida y fácilmente, análisis de aguas y control de calidad en centros clínicos y laboratorios de enseñanza. El nuevo espectrofotómetro SPECTRONIC 200 aúna la sencillez y la fiabilidad del SPECTRONIC 20 y el GENESYS™ 20 con la tecnología del siglo XXI y un nuevo y audaz diseño que promete años de funcionamiento sin fallos.
Saque el máximo partido a sus mediciones con accesorios para la familia de espectrofotómetros GENESYS Vis/UV-Vis. Simplifique el muestreo con un acceso sencillo, flexibilidad y opciones que se adapten a sus diversas necesidades de análisis.
Especificaciones
Portaceldas rectangular con trayectoria larga que admite trayectorias ópticas de 20-100 mm. Viene montado en un revestimiento de compartimento extraíble. | |
Mediciones de soluciones con valores de absorbancia bajos | |
Cubeta de 20 mm a 100 mm (1) |
Soporte de celda con trayectoria larga | |
Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | |
Rectangulares |