Learn More
Thermo Scientific™ Boyas flotantes, para dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer™ MINI de 0,1 ml
Las boyas de flotación de los dispositivos de diálisis Thermo Scientific Slide-A-Lyzer MINI son balsas de polietileno de baja densidad (LPDE) diseñadas para albergar de forma segura hasta 25 dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI de (solo 0,1 ml) para permitir la diálisis de conjuntos.
Marca: Thermo Scientific™ 69588
Descripción
Las boyas de flotación para dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer™ MINI ofrecen un diseño de polietileno inerte de baja densidad (LPDE) que es compatible con la mayoría de las condiciones de tampón acuoso; además, se pueden lavar y reutilizar. Estas boyas de flotación permiten al usuario hacer diálisis en una sola muestra (tubo) o en varias (conjunto de 25). Las etiquetas de columna y fila fáciles de leer hacen que sea fácil realizar un seguimiento de la identidad de las diferentes muestras.
Las boyas de flotación para dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI están diseñadas para contener dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI (tamaño de 0,1 ml solamente), cuyas superficies inferiores son una interfaz de diálisis compuesta por una barrera de membrana de celulosa. El flotador sostiene los dispositivos de modo que las partes inferiores entren en contacto con la solución en la que flotan para la diálisis. El material LPDE no es adecuado para su uso a temperaturas superiores a 50 °C y no está diseñado para su uso como flotadores de baño de agua.
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Copa | |
Slide-A-Lyzer™ |
Membrana de celulosa, diálisis | |
0,1 mL | |
4 boyas |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZG384652 | Certificado de análisis | 19/07/2024 | 69588 |
YG360849 | Certificado de análisis | 02/08/2023 | 69588 |
XH353179 | Certificado de análisis | 11/08/2022 | 69588 |
WK329777 | Certificado de análisis | 16/12/2021 | 69588 |
WC323141 | Certificado de análisis | 14/04/2021 | 69588 |