Learn More
Pirlimycin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA175351
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PA1-75351 specifically detects Pirlimycin. PA1-75351 has been successfully used in ELISA applications. The PA1-75351 immunogen is Pirlimycin (N) -BTG.
Pirlimycin Polyclonal antibody specifically detects Pirlimycin in Chemical samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Pirlimycin | |
Polyclonal | |
PBS with 0.09% sodium azide | |
Pirlimycin (N) -BTG | |
1 mg | |
Primary | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid | |
Chemical |
ELISA | |
Unconjugated | |
Sheep | |
purified | |
RUO | |
Chemical | |
Antibody | |
IgG |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Pirlimycin Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 1 mg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido