Learn More
Invitrogen™ TARC (CCL17) Mouse ProcartaPlex™ Simplex Kit
The Mouse TARC (CCL17) Simplex ProcartaPlex Kit measures TARC (CCL17) protein and is designed to be combinable with other Simplex kits so that users can create their own multiplex panel that utilizes Luminex xMAP technology for protein detection/quantitation.
Marca:  Invitrogen™ EPX010-26077-901
Código de producto. 17816531
  • 326.00€ / paquete de 96
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote409724-004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2024 Catalog NumberEPX010-26077-901
Número de lote409724-003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/10/2024 Catalog NumberEPX010-26077-901
Número de lote409724-002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/09/2024 Catalog NumberEPX010-26077-901
Número de lote383177-007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/09/2024 Catalog NumberEPX010-26077-901
Número de lote409724-001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2024 Catalog NumberEPX010-26077-901
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ TARC (CCL17) Mouse ProcartaPlex™ Simplex Kit > 96 pruebas