Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo sin reborde de vidrio sodocálcico
Almacene reactivos y material de ensayo. Los tubos de ensayo sin reborde de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ se suministran en diferentes tamaños para satisfacer sus necesidades.
11.23€ - 45.01€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 100/Paq. |
Con reborde | No |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12961031
|
Fisherbrand™
FB63117 |
100mm | 12mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11912198
|
Fisherbrand™
FB63114 |
150mm | 16mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11982188
|
Fisherbrand™
FB63111 |
75 mm | 10 mm |
15.86€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11922198
|
Fisherbrand™
FB63115 |
150mm | 18 mm |
45.01€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Vidrio sodocálcico
- Sin borde
- Desechable
Especificaciones
ISO 4142 | |
Vidrio sodocálcico | |
100/Paq. | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Tubo de ensayo sin reborde de vidrio sodocálcico