Learn More
Ácida sódica, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
24.42€ - 593.96€
CAS | 26628-22-8 |
---|---|
Número MDL | MFCD00003536 |
Clave InChI | PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german |
PubChem CID | 33557 |
ChEBI | CHEBI:278547 |
Nombre IUPAC | sódica; azida |
SMILES | [N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10338380
|
Thermo Scientific Acros
190380050 |
5 g |
24.42€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10592211
|
Thermo Scientific Acros
190381000 |
100 g |
49.48€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10430471
|
Thermo Scientific Acros
190385000 |
500 g |
178.89€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10124813
|
Thermo Scientific Acros
190380025 |
2.5 kg |
593.96€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, para transferencia de azidation/diazo
26628-22-8 | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
33557 | |
sódica; azida |
MFCD00003536 | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
CHEBI:278547 | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
Especificaciones
300.0°C | |
275.0°C | |
26628-22-8 | |
9 (5% min. soln.) | |
98.5% min | |
NaN3 | |
01,1041; 02,376; 03,259; 04,440; 05,593; 15,289; 17,68 | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
sódica; azida | |
33557 | |
65.01 | |
Extra puro | |
Frasco de vidrio | |
>275°C |
Sodium azide | |
99% | |
Blanco | |
Polvo cristalino | |
N3Na | |
MFCD00003536 | |
15, 8717 | |
Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] | |
65.01 | |
CHEBI:278547 | |
99% | |
0.5% max. | |
1.85 | |
1.8500g/mL |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Declaración de GHS P
Enjuagarse la boca.
Utilizar guantes protectores/ropa protectora
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Palabra de aviso de GHS: Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 247-852-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VY8050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium azide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.