Learn More
Ácida sódica, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10124813
Ácida sódica, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10124813
2.5 kg
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Código de producto. 10124813
Marca: Thermo Scientific Acros 190380025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, para transferencia de azidation/diazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26628-22-8
Número MDL MFCD00003536
Clave InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid germanMostrar másMostrar menos
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nombre IUPAC sódica; azida
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 300.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium azide
Punto de fusión 275.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
pH 9 (5% min. soln.)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula molecular N3Na
Fórmula lineal NaN3
Fieser 01,1041; 02,376; 03,259; 04,440; 05,593; 15,289; 17,68
Índice Merck 15, 8717
Información de solubilidad Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Peso molecular (g/mol) 65.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.01
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.85
Información de descomposición >275°C
Densidad 1.8500g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0471779 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/04/2025 Catalog Number190380050,190385000,190381000,190380025
Número de loteA0471778 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/04/2025 Catalog Number190380050,190385000,190381000,190380025
Número de loteA0471777 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/04/2025 Catalog Number190380050,190385000,190381000,190380025
Número de loteA0471776 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/04/2025 Catalog Number190380050,190385000,190381000,190380025
Número de loteA0471775 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/04/2025 Catalog Number190380050,190385000,190381000,190380025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium azide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácida sódica, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >