Learn More
Sodium bicarbonate, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15688100
Sodium bicarbonate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15688100 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 500 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Código de producto. 15688100
Marca: Honeywell-Fluka S60146X500G
Solicitar formato a granel o personalizado
ACS Reagent,≥99.7%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutMostrar másMostrar menos
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate
Cantidad 6 x 500 g
Fórmula lineal NaHCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01g/mol
Porcentaje de pureza 99.7 to 100.3%
Título del producto
Sodium bicarbonate, Honeywell Fluka™ >