Learn More
Bicarbonato sódico, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E500, 99,0-100,5 %, polvo, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15671310
Bicarbonato sódico, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E500, 99,0-100,5 %, polvo, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15671310 Tienda Honeywell Fluka Productos
5 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Código de producto. 15671310
Marca: Honeywell-Fluka 134335KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E500, 99,0-100,5 %, polvo
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutMostrar másMostrar menos
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP, FCC
Forma física Powder
Cantidad 5 kg
Fórmula lineal NaHCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100.5%
Grado puriss.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0450866 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
Número de loteA0399094 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
Número de loteA0414331 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/06/2022 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
Número de loteA0432307 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/08/2021 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
Título del producto
Bicarbonato sódico, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E500, 99,0-100,5 %, polvo, Honeywell Fluka™ >