Learn More
- Home
- Products
- Productos químicos
- Sales y sustancias inorgánicas
- Sales inorgánicas
- Sales metálicas de álcali
- Sodium Bicarbonate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
¡Artículo favorito para tenerlo controlado!
¡Guardado!
Ir a Mis listas
Ha alcanzado el límite de 350 artículos favoritos.
Gestione sus favoritos.
Sodium Bicarbonate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15643420 Tienda Honeywell Fluka Productos5 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15643420
Marca: Honeywell-Fluka 314375KG
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
CAS | 144-55-8 |
Fórmula molecular | CHNaO3 |
Peso molecular (g/mol) | 84.01 |
Número MDL | MFCD00003528 |
Clave InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutMostrar másMostrar menos |
PubChem CID | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
Nombre IUPAC | sodio;carbonato de hidrógeno |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Bicarbonate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
Forma física | Powder |
Cantidad | 5 kg |
Fórmula lineal | NaHCO3 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4153970 |
Información de solubilidad | Soluble in water, 50g/L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.01g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.7% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Mostrar más Mostrar menos |
Sugerencias de productos
Puede que esté interesado en estas alternativas
-
Ahorro de 20.86€Código de producto. 10518640
-
Código de producto. 15603420
-
Código de producto. 15653420
-
Código de producto. 13458578
-
Código de producto. 15681310
-
Código de producto. 15671310
-
Código de producto. 11984301
-
Código de producto. 15663420
Customers who viewed this item also viewed. This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-4 of
-
Catalog No. 10703811
205,00 € / 500 g -
Catalog No. 10793611
134,00 € / 1 Kg -
Catalog No. 10117113
35,95 € / 100 g -
Catalog No. 10112640
48,15 € / 1 Kg -
Catalog No. 10401841
28,04 € / 500 ml -
Catalog No. 15681810
45,00 € / 25 g
Título del producto
Sodium Bicarbonate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >