Learn More
- Home
- Products
- Productos químicos
- Sales y sustancias inorgánicas
- Sales inorgánicas
- Sales metálicas de álcali
- Sodium bicarbonate, Honeywell Fluka™
¡Artículo favorito para tenerlo controlado!
¡Guardado!
Ir a Mis listas
Ha alcanzado el límite de 350 artículos favoritos.
Gestione sus favoritos.
Sodium bicarbonate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15628100 Tienda Honeywell Fluka Productos2.5 kg
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15628100
Marca: Honeywell-Fluka S60142.5KG
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
CAS | 144-55-8 |
Fórmula molecular | CHNaO3 |
Peso molecular (g/mol) | 84.01 |
Número MDL | MFCD00003528 |
Clave InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutMostrar másMostrar menos |
PubChem CID | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium bicarbonate |
Cantidad | 2.5 kg |
Fórmula lineal | NaHCO3 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4153970 |
Nombre IUPAC | sodio;carbonato de hidrógeno |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.01g/mol |
Porcentaje de pureza | 99.7 to 100.3% |
Sugerencias de productos
Puede que esté interesado en estas alternativas
-
Código de producto. 11984301
-
-
-
Código de producto. 15671310
-
Código de producto. 15681310
-
Los clientes que vieron este artículo también vieron This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-5 of 6
-
Catalog No. 10703811
205,00 € / 500 g -
Catalog No. 10793611
134,00 € / 1 Kg -
Catalog No. 10117113
35,95 € / 100 g -
Catalog No. 10112640
48,15 € / 1 Kg -
Catalog No. 10092740
28,13 € / 1 Kg -
Catalog No. 10401841
28,04 € / 500 ml
Título del producto
Sodium bicarbonate, Honeywell Fluka™ >