missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bisulfato de sodio monohidrato, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals

42.71€ - 370.85€

Identificadores de productos químicos

CAS 10034-88-5
Fórmula molecular H3NaO5S
Peso molecular (g/mol) 138.07
Número MDL MFCD00149210
Clave InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
12624937
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
125005000
500 g Frasco de vidrio
42.71€
500 g
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12612680
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
125000025
2.5 kg Frasco de plástico
138.69€
2.50 Kg
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12644937
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
125000100
10 kg Tambor de plástico
370.85€
10 Kg
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

10034-88-5
138.07
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
23673662
H3NaO5S
MFCD00149210
sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
O.[Na+].OS([O-])(=O)=O

Especificaciones

Sodium bisulfate monohydrate
10034-88-5
H3NaO5S
MFCD00149210
sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
sodio; sulfato de hidrógeno; hidrato
23673662
99%
58.0°C
99%
NaHSO4·H2O
15,8722
Solubility in water: 670g/L. Other solubilities: decomposes by alcohol into sodium sulfate and, h2so4
O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
138.07
138.08
Analítica
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Declaración de GHS H
Provoca lesiones oculares graves.

Declaración de GHS P
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Usar gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando

Palabra de aviso de GHS:Peligro

Nombre del producto
  • Sodium bisulfate monohydrate

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1

Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado