Learn More
Borohidruro de sodio, +98 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
30.63€ - 974.85€
CAS | 16940-66-2 |
---|---|
Fórmula molecular | BH4Na |
Peso molecular (g/mol) | 37.83 |
Número MDL | MFCD00003518 |
Clave InChI | YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Sodium tetrahydroborate, SBH |
Nombre IUPAC | boranuida sódica |
SMILES | [BH4-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10213621
|
Thermo Scientific Acros
189300050 |
5 g | Frasco de plástico |
30.63€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10193231
|
Thermo Scientific Acros
189300100 |
10 g | Frasco de plástico |
30.89€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10772421
|
Thermo Scientific Acros
189301000 |
100 g | Frasco de plástico |
81.41€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10695632
|
Thermo Scientific Acros
189305000 |
500 g | Frasco de plástico |
241.29€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11934381
|
Thermo Scientific Acros
189300025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
974.85€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducciónIdentificadores de productos químicos
16940-66-2 | |
37.83 | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
boranuida sódica |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
Sodium tetrahydroborate, SBH | |
[BH4-].[Na+] |
Especificaciones
Sodium borohydride | |
16940-66-2 | |
Polvo | |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
15, 8727 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
≥98% | |
>220°C |
360.0°C | |
Blanco | |
98% min. (Iodometry) | |
NaBH4 | |
01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189 | |
Sodium tetrahydroborate, SBH | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
boranuida sódica | |
37.83 | |
Negligible | |
1.3 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Tóxico en caso de ingestión.
Puede perjudicar la fertilidad.
Puede dañar al feto.
En contacto con el agua libera gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Reacciona violentamente
Declaración de GHS P
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Evitar el contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una llamarada.
EN CASO DE INHALACIÓN:Trasladar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición cómoda
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 241-004-4
missing translation for 'rtecsNumber' : ED3325000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium borohydride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.