Learn More
Borohidruro de sodio, +98 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium borohydride |
Punto de fusión | 360.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
Fórmula lineal | NaBH4 |
Fieser | 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189 |
Índice Merck | 15, 8727 |
Información de solubilidad | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466476 | Certificado de análisis | 23/10/2024 | 189300100,189300025,189305000,189300050,189301000 |
A0461187 | Certificado de análisis | 19/03/2024 | 189300100,189300025,189305000,189300050,189301000 |
A0444155 | Certificado de análisis | 26/01/2024 | 189300100,189300025,189305000,189300050,189301000 |
B0148331D | Certificado de análisis | 14/11/2023 | 189300100,189300025,189305000,189300050,189301000 |
B0148331A | Certificado de análisis | 20/10/2023 | 189300100,189300025,189305000,189300050,189301000 |
Seguridad y manipulación
- Sodium borohydride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.