Learn More
Sulfato de dodecilo de sodio (SDS), ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15865168
Sulfato de dodecilo de sodio (SDS), ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15865168 Tienda Thermo Scientific Productos
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Caja de cartón
Frasco de plástico
Código de producto. 15865168
Marca: Thermo Scientific J18220.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Forma física Polvo cristalino
Punto de fusión ∼206°C
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)11OSO3Na
Número UN UN2926
Beilstein 3599286
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza ≥95%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote232215 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2024 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Número de lote242192 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Número de lote200082 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/11/2023 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Número de lote231190 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2023 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Número de lote232201 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2023 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de dodecilo de sodio (SDS), ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals >