Learn More
Metóxido de sodio, puro, solución 5,4 M (al 30 % de peso) en metanol, Thermo Scientific Chemicals
30.35€ - 462.30€
CAS | 124-41-4, 67-56-1 |
---|---|
Fórmula molecular | CH3NaO |
Peso molecular (g/mol) | 54.02 |
Número MDL | MFCD00012179 |
Clave InChI | WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 |
PubChem CID | 10942334 |
Nombre IUPAC | sodio; metanolato |
SMILES | C[O-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10357680
|
Thermo Scientific Acros
168600250 |
25 mL |
30.35€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10347680
|
Thermo Scientific Acros
168600010 |
1 L |
44.73€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10449090
|
Thermo Scientific Acros
168600025 |
2.5 L |
75.78€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10357853
|
Thermo Scientific Acros
168600100 |
10 L |
202.01€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15294654
|
Thermo Scientific Acros
168600251 |
25 L |
462.30€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
124-41-4, 67-56-1 | |
54.02 | |
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N | |
10942334 | |
C[O-].[Na+] |
CH3NaO | |
MFCD00012179 | |
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 | |
sodio; metanolato |
Especificaciones
Sodium methoxide | |
124-41-4, 67-56-1 | |
De incoloro a amarillo | |
93.0°C | |
Frasco de vidrio | |
CH3ONa | |
MFCD00012179 | |
01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352 | |
0.97 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol | |
C[O-].[Na+] | |
54.02 | |
68 mPa.s (20°C) | |
Pure |
30 wt% Solution in Methanol | |
1.0°C to 5.0°C | |
0.9700g/mL | |
33°C | |
CH3NaO | |
1.3701 | |
01,28 | |
15,8775 | |
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 | |
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N | |
sodio; metanolato | |
10942334 | |
54.02 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca daños en los órganos.
Líquido y vapores inflamables.
Puede ser corrosivo para los metales.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua/ducharse.
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/gafas
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 204-699-5
- Sodium methoxide, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Methanol, Sodium methylate