Learn More
Thermo Scientific™ Placas de SPE SOLA™
Las innovadoras placas de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ SOLA™ ofrecen extractos de muestra limpios y altamente reproducibles con volúmenes de elución más bajos para una mayor sensibilidad, fiabilidad y ahorro de costes.
303.20€ - 346.80€
Código de producto | Marca | Descripción | Absorbente | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Absorbente | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11899163
|
Thermo Scientific™
60309-001 |
10 mg/2 mL; placa de SPE de 96 pocillos SOLA; 1/paq. | HRP (polimérico de fase reversa) |
303.21€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16697845
|
Thermo Scientific™
60509-001 |
Placa de 96 pocillos de SPE SOLA HRP de 30 mg/2 mL | HRP (polimérico de fase reversa) |
346.76€
1 paquete |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15547495
|
Thermo Scientific™
60309-002 |
10 mg/2 mL; placa de SPE de 96 pocillos SOLA-CX; 1/paq. | Intercambiador catiónico fuerte de modo mixto, polimérico |
303.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16607855
|
Thermo Scientific™
60509-002 |
Placa de 96 pocillos de SPE SOLA SCX de 30 mg/2 mL | Intercambiador catiónico fuerte de modo mixto, polimérico |
346.77€
1 paquete |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15550163
|
Thermo Scientific™
60309-003 |
10 mg/2 mL; placa de SPE de 96 pocillos SOLA-AX; 1/paq. | Intercambiador aniónico fuerte de modo mixto, polimérico |
303.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16617855
|
Thermo Scientific™
60509-003 |
Placa de 96 pocillos de SPE SOLA SAX de 30 mg/2 mL | Intercambiador aniónico fuerte de modo mixto, polimérico |
342.47€
1 paquete |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16627855
|
Thermo Scientific™
60509-004 |
Placa de 96 pocillos de SPE SOLA WCX de 30 mg/2 mL | Intercambiador catiónico débil de modo mixto, polimérico |
346.80€
1 paquete |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15179653
|
Thermo Scientific™
60309-005 |
10 mg/2 mL; placa de SPE de 96 pocillos SOLA-WAX; 1/paq. | Intercambio aniónico débil de modo mixto, polimérico |
303.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16637855
|
Thermo Scientific™
60509-005 |
Placa de 96 pocillos de SPE SOLA WAX de 30 mg/2 mL | Intercambio aniónico débil de modo mixto, polimérico |
346.77€
1 paquete |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Obtenga extractos de muestras limpios y altamente reproducibles con volúmenes de elución más bajos utilizando las placas de extracción de fase sólida (SPE) Thermo Scientific™ SOLA™. El rendimiento mejorado aumenta la fiabilidad de los resultados analíticos y reduce los costes de funcionamiento, sin afectar por ello a la facilidad de uso ni requerir complejos desarrollos de métodos. Gracias a un innovador y exclusivo diseño sin frita, las placas de SPE SOLA ofrecen un rendimiento sin igual, que incluye lo siguiente:
- Niveles más altos de reproducibilidad
- Volúmenes de elución más bajos
- Alta limpieza de extracción
- Formato de placa de 96 pocillos de 10 mg/2 mL
- Tipos de fase: fase reversa hidrófoba (HRP), intercambiador catiónico fuerte (SCX) e intercambiador aniónico fuerte (SAX)
- Los productos SOLA también están disponibles en formato de cartucho.
Especificaciones
SOLA | |
Placa de SPE de 96 pocillos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.