Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores Sorvall BIOS 16
Adapters (set of 2 adapters) for Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 centrifuges
Marca: Thermo Scientific™ 75003343
Descripción
Adapters dedicated to Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 centrifuges, dedicated to large volume and bioprocessing applications. These adapters fit into the 2000 mL buckets of the 6x2000 mL rotor (Part Number 75003962) and 2000 mL buckets of the 8x2000 mL rotor (Part number 75003982) equipped with 2000 mL buckets (Part number 75003964). They are available as set of 2 adapters.
Las centrífugas Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 incluyen características que no solo ayudan a mejorar la fiabilidad, sino que las hacen mucho más sencillas de usar. Tanto si necesita una capacidad excepcional como un alto rendimiento para la flexibilidad en las aplicaciones, ofrecen funciones que ayudarán a maximizar la productividad, y cuando se combinan con nuestro tamaño para espacio reducido, una de estas opciones es perfecta para su instalación de bioprocesamiento. Estos adaptadores se ajustan a los cestillos de 2000 ml del rotor de 6 x 2000 ml (número de pieza 75003962) y a los cestillos de 2000 ml del rotor de 8 x 2000 ml (número de pieza 75003982) equipados con cubos de 2000 ml (número de pieza 75003964). Estos adaptadores están disponibles como conjunto de 2 adaptadores.
Especificaciones
Adaptador | |
Tubos cónicos | |
15 mL |
Cónicos | |
26 | |
2 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31