Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga Sorvall™ Legend™ Micro 17, ventilada
Acelere la preparación de muestras rutinaria hasta 17.000 x g con una generosa capacidad en un diseño de microcentrífuga compacto.
Marca: Thermo Scientific™ 75002430
1854.20 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24069" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Ahorre tiempo con el procesamiento rápido de muestras de las microcentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17 para obtener productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio fácil de utilizar y compacto. Los ligeros rotores de la microcentrífuga están diseñados para su uso diario en el laboratorio y para ofrecer un rendimiento de hasta 17 000 x g.
Satisface las necesidades de separación de microvolumen con:- Rendimiento de hasta × g con una rápida aceleración y deceleración.
- Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución ideal para su aplicación:
- Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
- Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
- Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
- Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
- Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
- Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
- Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
- Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
- Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
Especificaciones
24 x 1,5/2 ml | |
17.000 x g | |
Temperatura ambiente | |
Centrífuga de sobremesa | |
Centrífuga Sorvall Legend Micro 17, ventilada | |
Sorvall Legend Micro 17 | |
No | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información) | |
23,1lb 10,5 kg | |
50/60 Hz | |
Rotor de 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal |
13300 rpm | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal | |
230 V, 50/60Hz | |
2 años | |
De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD» | |
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 pulg) | |
Sorvall | |
230 V |
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Haznos una oferta por centrifugadoras
Obtén precios especiales en las mejores centrifugadoras. Haznos una oferta hoy y mejora el equipo de tu laboratorio. ¡Oferta por tiempo limitado!Promo Code: 21629Expires: 2025-12-31
Days
272Hours
14Minutes
48Seconds
36 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31