Learn More
-
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas Sorvall ST4 Plus
Procesamiento más rápido de más muestras con una alta relación tamaño-capacidad y una sencilla interfaz de programación, además de la flexibilidad para procesar la mayoría de los tubos y frascos en una única centrífuga.
Marca: Thermo Scientific™ 75016085
16230.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24282" para aplicar la oferta.
Descripción
Las centrífugas de la serie ST4/ST4R Plus vienen de serie con un teclado fácil de usar y una pantalla LCD de alto contraste. Esta unidad versátil y de alta capacidad ofrece un rendimiento constante y es ideal para aplicaciones de rutina. Cambie de forma rápida y segura entre 13 opciones de rotor únicas con el cambio de rotor Auto-Lock sin herramientas. Disponible para comprar individualmente o en cómodos paquetes basados en aplicaciones.
Los paquetes de cultivo celular incluyen la centrífuga, el rotor, las tapas de biocontención ClickSeal y un juego de cuatro adaptadores para tubos cónicos de 15 ml y 50 ml.
Los paquetes de tubos para sangre incluyen la centrífuga, el rotor, las tapas de biocontención ClickSeal y un juego de cuatro adaptadores para tubos cónicos de 5 ml y 9 ml.
Facilidad de uso:
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
- El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
- El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
- Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
- Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
- Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño para ahorrar espacio:
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
Bajo consumo energético:
- El sistema ofrece hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC parte 15 | |
148 tubos de recogida de sangre de 5/7 ml, 84 tubos de recogida de sangre de 9/10 ml, 56 tubos cónicos de 15 ml, 28 tubos cónicos de 50 ml, 6 microplacas (TX-750); 4 biofrascos de 1000 ml (TX-1000) | |
Sí, sin CFC, pre-temp disponible | |
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
Menos residuos, eficiencia energética | |
Consulte los datos individuales de la centrífuga, el rotor y los accesorios | |
Opciones de 9 perfiles de aceleración/10 de desaceleración | |
El paquete de cultivo celular incluye TX-1000 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal y adaptadores de tubos cónicos de 15 ml y 50 ml | |
Hasta 9 h 59 min | |
De –10 °C a +40 °C, ±2 °C | |
Centrífuga de sobremesa | |
Consulte los componentes individuales del paquete | |
220/240 V |
Microprocesador | |
Sorvall | |
Interfaz de usuario de botones LCD brillante | |
Adquisición del rotor Thermo Scientific y de los accesorios necesarios para el funcionamiento | |
La centrífuga incluye lo siguiente en el embalaje: manual de usuario en inglés impreso, dispositivo USB con el manual de usuario en 28 idiomas, aceite resistente a la corrosión (70009824), cable de alimentación para la tensión de alimentación del país correspondiente y declaración de conformidad | |
Sorvall ST4R Plus, TX-750 Cell Culture Package | |
Hasta 6 programas a través de los botones de la interfaz de usuario LCD | |
Sí | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Opción para contar hacia delante o hacia atrás | |
Centrífuga: Limitada de 5 años, rotor: Consulte el manual | |
220/240 V, 50 Hz, 230 V, 60 Hz | |
50/60 Hz |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Haznos una oferta por centrifugadoras
Obtén precios especiales en las mejores centrifugadoras. Haznos una oferta hoy y mejora el equipo de tu laboratorio. ¡Oferta por tiempo limitado!Promo Code: 21629Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31