Learn More
-
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
Thermo Scientific™ Centrífugas Sorvall X4 y X4R Pro
Alta relación tamaño-capacidad con una pantalla táctil de la serie Pro para un procesamiento y una programación más rápidos, ideal para aplicaciones multiuso que requieren más opciones de rotor, velocidades y capacidad de programación.
Marca: Thermo Scientific™ 75016061
18808.58 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24282" para aplicar la oferta.
Descripción
Las centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 y X4R de uso general Pro ofrecen un alto rendimiento y versatilidad con una interfaz de usuario de pantalla táctil a todo color fácil de usar. Las centrífugas facilitan la programación para obtener resultados rápidos y permiten un fácil acceso y seguimiento de todos los ciclos, la vida útil del rotor y el estado de la centrífuga. Con una capacidad de hasta 4 L, permiten centrifugar 196 tubos de sangre, 40 tubos cónicos de 50 ml y 96 tubos cónicos de 15 ml. La máxima versatilidad se logra con 18 rotores disponibles para elegir y Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange para cambiar rápidamente entre aplicaciones.
Disponible para comprar individualmente o en cómodos paquetes basados en aplicaciones.
Los paquetes de cultivo celular incluyen la centrífuga, el rotor, las tapas de biocontención ClickSeal y un juego de cuatro adaptadores para tubos cónicos de 15 ml y 50 ml.
Los paquetes de tubos para sangre incluyen la centrífuga, el rotor, las tapas de biocontención ClickSeal y un juego de cuatro adaptadores para tubos cónicos de 5 ml y 9 ml.
Funcionamiento y diseño sencillos
- Pantalla táctil intuitiva a todo color que permite programar de forma rápida y monitorizar el estado de la centrífuga; capacidad para almacenar hasta 100 programas
- El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
- La información pormenorizada sobre el funcionamiento, que incluye la presentación de los parámetros ajustados y reales, maximiza el rendimiento de los ciclos y la exactitud de la temperatura con el fin de proteger mejor las muestras
- La velocidad, el tiempo y la temperatura pueden ajustarse con facilidad, incluso durante los ciclos, gracias al práctico teclado que permite introducir directamente los valores
- Innovadora tecnología de cierre con tapa que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
- El sistema de gestión de temperatura doble muestra la temperatura del aire de la cámara y la temperatura de las muestras, lo que garantiza el control exacto de la temperatura de las muestras durante el ciclo
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
- Ahorra tiempo al cambiar de una aplicación a otra
- Fácil acceso a la cámara para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más sano prolongando la vida útil de la unidad
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™
- Solución de biocontención que sella con un clic; elimina las tapas de rosca y las abrazaderas complicadas
- Apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
- Certificado por CAMR™ (Porton Down, Reino Unido)
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño que ahorra espacio
- El tamaño compacto ahorra espacio en aplicaciones de sobremesa o de suelo
- La altura ergonómica y el diseño curvado facilitan el manejo de las muestras y la limpieza de la unidad
Energéticamente eficiente
- El diseño ahorra hasta el 40 % de energía en protocolos estándar del sector, como las separaciones de componentes de la sangre y el procesamiento de tubos cónicos
- El arranque y la parada del compresor de centrífuga programables pueden ahorrar tiempo y energía
Especificaciones
EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC parte 15 | |
196 tubos de sangre de 5/7 ml, 148 tubos de sangre de 9/10 ml | |
4200 rpm (con rotor TX-1000) | |
Sí | |
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
Manual del usuario impreso en inglés, memoria USB con el manual del usuario en 28 idiomas, aceite resistente a la corrosión (70009824), cable de alimentación según la tensión correspondiente del país, declaración de conformidad | |
Almacena hasta 100 eventos y programas | |
Opciones de 9 perfiles de aceleración/10 de desaceleración | |
El paquete de tubos de sangre incluye TX-1000 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal y adaptadores de tubos de sangre de 5/7 y 9/10 ml | |
Hasta 99 h 59 min, 59 s | |
De –10 °C a +40 °C, ±2 °C | |
Centrífuga de sobremesa | |
Centrífuga: Limitada de 5 años, rotor: Consulte el manual | |
220/240 V, 50 Hz, 230 V, 60 Hz | |
50/60 Hz |
Microprocesador | |
4122 x g (con rotor TX-1000) | |
Sorvall | |
Interfaz de pantalla táctil a todo color | |
Eficiencia energética, menos residuos | |
Consulte los datos individuales de la centrífuga, el rotor y los accesorios | |
Certificado IVD | |
Hasta 100 programas, incluida la programación de varios pasos a través de la pantalla táctil; incluidas las opciones de pulsos de programación | |
Sí | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Opción de contar hacia adelante o hacia atrás y configurar 'Al inicio' o 'A la velocidad' | |
No | |
Consulte los componentes individuales del paquete | |
220/240 V | |
Compatibilidad con salas blancas Clase ISO 7 según DIN EN ISO 14644-1 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Haznos una oferta por centrifugadoras
Obtén precios especiales en las mejores centrifugadoras. Haznos una oferta hoy y mejora el equipo de tu laboratorio. ¡Oferta por tiempo limitado!Promo Code: 21629Expires: 2025-12-31
Days
274Hours
7Minutes
37Seconds
22 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
16Minutes
22Seconds
37