Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro SPECTRONIC™ 200, lámpara de repuesto para SPECTRONIC 200E con números de serie 8AYYYYYYYY (suministrados después del 1 de julio de 2013).
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 is the standard for rugged, simple-to-use visible spectrophotometers for teaching and routine applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 714-039400
49.59 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10122878
  • 52.20€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: Una lámpara de repuesto para SPECTRONIC 200
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Lámpara de repuesto para SPECTRONIC 200 con números de serie 0200/XXXX a 5000/XXXX, se entrega nueva antes del 1 de julio de 2013.
LCD gráfica a color, 320 x 240 píxeles
≤ 4 nm
Concentración de muestras
De 0,3 A a 2,5 A
CCD de 2048 elementos
Tungsteno
12 V
SPECTRONIC 200 0200/XXXX a 5000/XXXX entregado nuevo antes del 1 de julio de 2013.
± 2 nm
Videos
  • Thermo Scientific - SPECTRONIC 200 spectrophotometer
    Based on the Thermo Scientific SPECTRONIC 200, the most popular instructional spectrophotometer of the last 50 years, the new Thermo Scientific SPECTRONIC 200 will become the new standard of the twenty first century teaching laboratory.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific SPECTRONIC 200 spectrophotometer
    • Thermo Scientific - SPECTRONIC 200 spectrophotometer
      Based on the Thermo Scientific SPECTRONIC 200, the most popular instructional spectrophotometer of the last 50 years, the new Thermo Scientific SPECTRONIC 200 will become the new standard of the twenty first century teaching laboratory.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific SPECTRONIC 200 spectrophotometer
      Certificados
      Ofertas especiales
      Ofertas especiales
      Título del producto
      Thermo Scientific™ Espectrofotómetro SPECTRONIC™ 200, lámpara de repuesto para SPECTRONIC 200E con números de serie 8AYYYYYYYY (suministrados después del 1 de julio de 2013). > Lámpara de tungsteno