Learn More
SRY Monoclonal Antibody (OTI3C8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA505267S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SRY Monoclonal antibody specifically detects SRY in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotEspecificaciones
SRY | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
P07307 | |
Mouse | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
433 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
IgG1 |
Immunocytochemistry, Western Blot | |
OTI3C8 | |
Unconjugated | |
ASGR2 | |
essential protein for sex determination in human males; HMG box transcription factor Sry1; HMG box transcription factor Sry3BI; sex determining region of Chr Y; sex determining region on Y; sex determining region Y; sex determining region Y protein; sex-determining region on Y; sex-determining region Y protein; SRXX1; SRXY1; Sry; Sry1; Sry3BI; SRYGENE; TDF; TDY; Testis determining locus; testis determining-Y; testis-determining factor; testis-determining factor on Y | |
Full length human recombinant protein of human ASGR2 produced in HEK293T cell. | |
30 μL | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
SRY Monoclonal Antibody (OTI3C8), TrueMAB™, OriGene
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido