Learn More
Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long
Designed to be easy to use and suitable for a range of liquids. Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long is ideal for obtaining a surface sample from a wide range of environments.
Marca: Sampling Systems™ 5005A-250
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316L
- Construcción completamente soldada
- Acabado satinado
- Facilidad de uso:
- Para muestreo de líquidos
Especificaciones
Cacillo | |
250 mL | |
600 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
65 mm |
Título del producto
Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long > Capacidad, Métrico: 250mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido