Learn More
Bochem™ Bandeja para instrumentos de acero inoxidable
Marca: Bochem™ 8631
Especificaciones
240 x 180 mm | |
40 mm | |
Acero inoxidable | |
180 mm | |
1 unidad |
240 x 180 x 40 mm | |
240 mm | |
Bandeja de instrumentos | |
Tapa | |
Rectangulares |