Learn More
Nickel Electro™ Vasos de precipitados de acero inoxidable con boquilla
Este resistente vaso de precipitados de acero inoxidable no se astilla ni se ralla y es adecuado para aplicaciones de laboratorio.
Marca:  Nickel Electro™ 202
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12737856
  • 58.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Vaso de precipitados de laboratorio de acero inoxidable duradero
  • Vasos de precipitados de acero inoxidable con especificación 304 
  • No se astillan ni rallan
  • Aptos para aplicaciones de laboratorio 
  • Todas las superficies son no reactivas 
  • Ofrecen una absorción de cero
Especificaciones
Especificaciones
65 mm
Acero inoxidable
Boquilla
350 ml
115 mm
Vaso de precipitados
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nickel Electro™ Vasos de precipitados de acero inoxidable con boquilla > Capacidad: 0.35L