Learn More
Cole-Parmer™ Hélices de mezclador de acero inoxidable
Utilice estas hélices de tres palas de manera individual o monte varias en un solo eje para una agitación exhaustiva. Las hélices de mezclador de acero inoxidable son ideales para mezclados de uso general.
94.30€ - 94.80€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Mezclado de uso general |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Hélice de mezclador |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Diámetro (métrico) del ventilador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Diámetro (métrico) del ventilador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11720039
|
Cole-Parmer™
04552-55 |
Calibre: 10 mm | 51 mm |
94.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11789929
|
Cole-Parmer™
04552-50 |
Calibre: 8 mm | 51 mm |
94.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11820130
|
Cole-Parmer™
04552-60 |
Calibre: 8 mm | 76 mm |
94.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Las hélices están fabricadas con acero inoxidable 316 electropulido.
Especificaciones
Mezclado de uso general | |
1 unidad | |
Hélice de mezclador |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cole-Parmer™ Hélices de mezclador de acero inoxidable