Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ de Acero Inoxidable
Fabricada en acero inoxidable de alta calidad para mayor durabilidad. PharmaScoop™ de Acero Inoxidable Sampling Systems™ es ideal para la dispensación y el muestreo en entornos farmacéuticos e higiénicos.
Marca: Sampling Systems™ A316-100
Descripción
- Cucharas de muy alta calidad
- Guantes de alta resistencia
- Se ha fabricado con acero inoxidable 316 l
- Sin grietas
- Acabado satinado
- Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- GMP correcto
Especificaciones
Cuchara de Polvo | |
100 mL | |
50 mm | |
100 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
Pulido de Espejo | |
180 mm |