Learn More
WTW™ Manguito estándar de calibración y almacenamiento para medidor de oxígeno WTW™
Los recipientes de calibración y almacenamiento de los sensores de oxígeno WTW son adecuados para la calibración conforme a la norma (DIN ISO 5814 o DIN ISO 17289: 2014-12) con aire saturado de vapor de agua, así como para el almacenamiento de los sensores para proteger la membrana sensible.
Marca:  WTW™ 205362
212.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10519911
  • 224.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Manguito de calibración y almacenamiento estándar
Medidor de oxígeno
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
WTW™ Manguito estándar de calibración y almacenamiento para medidor de oxígeno WTW™ > Para su uso con: Medidor de oxígeno