Learn More
Corning™ Boquillas de bioimpresión cónicas estándar
Estas boquillas de bioimpresión cónicas estándar están diseñadas para su uso con la bioimpresora Matribot™. Están fabricadas en polipropileno, tienen un conector Luer hembra y están disponibles en 22 G, 25 G y 27 G.
Marca: Corning™ 6167
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas en polipropileno
- Incluyen un conector Luer hembra
- Disponibles en 22 G, 25 G y 27 G.
Especificaciones
Azul | |
Polipropileno | |
Incluye conector Luer hembra | |
1,26 in | |
50 boquillas |
Boquillas de bioimpresión | |
410 μm | |
22 G | |
32 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Corning™ Boquillas de bioimpresión cónicas estándar > Boquilla de bioimpresión cónica; calibre: 22 G; diámetro de boquilla (sistema métrico): 410 μm; color: Azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido