Learn More
Ohaus™ Ionizador estático, ION-100A, UE
Neutraliza los efectos de la electricidad estática, elimina la desviación y mejora la precisión del pesaje.
Marca: Ohaus™ 30095929
1510.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mitiga los efectos de la electricidad estática
- Elimina la desviación
- Corrige el desequilibrio entre la carga positiva y negativa en un objeto
- Mejora la precisión y exactitud de las operaciones de pesaje
- Compatible con balanzas electrónicas del modelo EX
Especificaciones
Balanza electrónica modelo EX | |
Elimina los efectos de la electricidad estática en el pesaje, mejora la precisión del pesaje | |
Chino, inglés (EE.UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués (BR), ruso, español (MX) | |
Varios |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Ohaus™ Ionizador estático, ION-100A, UE > Compatible con balanzas electrónicas del modelo EX
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido